Key Documents
517658
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮镥(III) 水合物
≥99.9% trace metals basis
同義詞:
Lu(acac)3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3COCHC(O)CH3]3Lu · xH2O
CAS號碼:
分子量::
472.29 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: lutetium
reagent type: catalyst
mp
158-163 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Lu](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Lu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI 密鑰
HRUDKMKHQGBECZ-KJVLTGTBSA-K
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)