Key Documents
517526
Sigma-Aldrich
溴化钪(III)
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ScBr3
CAS號碼:
分子量::
284.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: scandium
SMILES 字串
Br[Sc](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K
應用
用于不常见簇合物 Sc19Br28Z4(Z = Mn、Fe、Ru 或 Os)的固态合成。这些簇合物由于其结构和磁特性而倍受关注。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Steinwand, S.J. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 6413-6413 (1997)