文件
517054
Sigma-Aldrich
四氢呋喃钛酸钡(IV) 溶液
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H54BaO12Ti
CAS號碼:
分子量::
791.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
濃度
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
折射率
n20/D 1.47
bp
176-183 °C
密度
1.16 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2.C3COC(C3)CO[Ti](OCC4CCCO4)(OCC5CCCO5)OCC6CCCO6
InChI
1S/6C5H9O2.Ba.Ti/c6*6-4-5-2-1-3-7-5;;/h6*5H,1-4H2;;/q6*-1;+2;+4
InChI 密鑰
CQXMMTRBIPRLRB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
73.0 °F - closed cup
閃點(°C)
22.8 °C - closed cup