重要文件
516821
Sigma-Aldrich
甲基氢氧化硅酞菁
Dye content 95 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C33H20N8OSi
CAS號碼:
分子量::
572.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
成份
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
672 nm
SMILES 字串
C[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C33H20N8OSi/c1-43(42)40-30-22-14-6-7-15-23(22)32(40)38-28-20-12-4-5-13-21(20)29(35-28)39-33-25-17-9-8-16-24(25)31(41(33)43)37-27-19-11-3-2-10-18(19)26(34-27)36-30/h2-17,42H,1H3/b36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-,39-29-,39-33-
InChI 密鑰
RFJMHYRHTVTYGU-RWKGZJOPSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)