重要文件
51680
Sigma-Aldrich
2-十九烷酮
≥97.0%
同義詞:
甲基十七烷基甲酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)16COCH3
CAS號碼:
分子量::
282.50
Beilstein:
1708703
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)