文件
516716
Sigma-Aldrich
乙醇胺二硫代二丙酸酯 溶液
75 wt. % in H2O
同義詞:
TPS® 15
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H24N2O6S2
CAS號碼:
分子量::
332.44
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
75 wt. % in H2O
SMILES 字串
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
InChI 密鑰
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Arkema 产品
TPS is a registered trademark of Arkema France
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3