文件
516198
Sigma-Aldrich
氢氧化钆(III) 水合物
≥99.9% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Gd(OH)3 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
208.27 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
雜質
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth impurities Analysis
mp
>350 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O[Gd](O)O
InChI
1S/Gd.4H2O/h;4*1H2/q+3;;;;/p-3
InChI 密鑰
XPLNUMUBAPCAEW-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3