重要文件
51526
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-十三氟壬基)碘乙酰胺
≥97%
同義詞:
N-[(3-全氟己基)-丙基]-碘乙酰胺, N-[(3-全氟己基)丙基]碘乙酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H9F13INO
CAS號碼:
分子量::
545.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97%
mp
66-70 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCNC(=O)CI
InChI
1S/C11H9F13INO/c12-6(13,2-1-3-26-5(27)4-25)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h1-4H2,(H,26,27)
InChI 密鑰
SAQMTNGZQLPXJU-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 的产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)