重要文件
515167
Sigma-Aldrich
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
CAS號碼:
分子量::
264.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)