文件
515035
Sigma-Aldrich
4-硝基茚满
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NO2
CAS號碼:
分子量::
163.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
bp
105-107 °C/6 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H9NO2/c11-10(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5H2
InChI 密鑰
ZQABKMBXKCJTPM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 235-235 (2015)
Details of the steric interaction in mono-ortho-substituted nitrobenzene anion radical.
McKinney TM and Geske DH.
Journal of the American Chemical Society, 89(12), 2806-2813 (1967)