文件
514942
Sigma-Aldrich
α-(Trifluoromethyl)-γ-valerolactone, mixture of cis and trans
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7F3O2
CAS號碼:
分子量::
168.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1CC(C(=O)O1)C(F)(F)F