化驗
97%
光學活性
[α]25/D −15°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
96-99 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
NHNYHKRWHCWHAJ-MBJXGIAVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3