重要文件
513806
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2-(4,5-dichlorophthalimido)-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H21Cl2NO11
CAS號碼:
分子量::
546.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
95%
光學活性
[α]20/D +77°, c = 1 in chloroform
成份
mixture of α- and β-anomers, 1:1
mp
171-174 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C(=O)c3cc(Cl)c(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C22H21Cl2NO11/c1-8(26)32-7-16-18(33-9(2)27)19(34-10(3)28)17(22(36-16)35-11(4)29)25-20(30)12-5-14(23)15(24)6-13(12)21(25)31/h5-6,16-19,22H,7H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22?/m1/s1
InChI 密鑰
LHCNZORUZHETLY-SWHXLWHISA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)