Key Documents
512281
Sigma-Aldrich
2,3,4-三甲氧基苯硼酸
同義詞:
2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)3C6H2B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
212.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
74-79 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
InChI 密鑰
LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)