About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9BO2S2
CAS號碼:
分子量::
260.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
≥95%
mp
146-149 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES 字串
OB(O)c1cccc2Sc3ccccc3Sc12
InChI
1S/C12H9BO2S2/c14-13(15)8-4-3-7-11-12(8)17-10-6-2-1-5-9(10)16-11/h1-7,14-15H
InChI 密鑰
FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
- Pd2+ and Cu2+ catalyzed oxidative cross-couplings
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文章
Suzukii-Miyaura 交叉偶合反應廣泛應用於有機化學、聚合物科學和製藥工業。
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.