文件
512192
Sigma-Aldrich
5-甲基-2-噻吩基硼酸
同義詞:
5-甲基-2-噻吩硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H7BO2S
CAS號碼:
分子量::
141.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
161.5-166.5 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
InChI 密鑰
NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3