重要文件
512109
Sigma-Aldrich
2-氟联苯基-4-硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H3(C6H5)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
216.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
243-248 °C (lit.)
官能基
fluoro
phenyl
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10BFO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H
InChI 密鑰
BWYWXDFYJSIUBE-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)