Key Documents
511773
Sigma-Aldrich
异氰酸仲丁酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5CH(CH3)NCO
CAS號碼:
分子量::
99.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
1.87 psi ( 20 °C)
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
38.0 °F - closed cup
閃點(°C)
3.33 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)