化驗
99.9%
反應適用性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Sm].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Sm/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChI 密鑰
PVGFZJIEOXUPET-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
安全危害
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F - closed cup
閃點(°C)
54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges