Key Documents
511080
Sigma-Aldrich
四(2-乙基-1,3-己二醇)合钛
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ti[RCH2CH(C2H5)CH(R')CH2CH2CH3]4, R = OH or O-, R' = O- orOH
CAS號碼:
分子量::
628.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(O)C(CC)O[Ti](OC(CC)C(O)CCCC)(OC(CC)C(O)CCCC)OC(CC)C(O)CCCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)