重要文件
510939
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)cerium(III)
99.9%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H39Ce
CAS號碼:
分子量::
503.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
99.9%
SMILES 字串
[Ce].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)