文件
510262
Sigma-Aldrich
甲基烯丙基三甲基硅烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
128.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
bp
109-111 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI 密鑰
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
相關類別
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
21.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-6.11 °C - closed cup