重要文件
50807
Sigma-Aldrich
1,2-二甲基-3-丙基咪唑双(三氟甲基磺酰)亚胺
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
DMPIIm
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15F6N3O4S2
CAS號碼:
分子量::
419.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
liquid
雜質
<0.5% water
折射率
n20/D 1.433
mp
15 °C (lit.)
密度
1.436 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
XOZHIVUWCICHSQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
外觀
疏水性氟化离子液体
其他說明
极疏水离子液体。咪唑鎓离子液体的热性质;无溶剂离子液体中锂的界面稳定性
法律資訊
产品受美国专利 5,827,602 保护,该专利已转让给 Covalent Associates, Inc. Woburn, Ma, USA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
H.L. Ngo et al.
Thermochimica Acta, 357, 97-97 (2000)
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)