重要文件
50800
Sigma-Aldrich
氯化金 (III) 水合物
crystallized, ≥48% Au basis
同義詞:
四氯金酸, 四氯金酸氢 水合物, 氯化金, 氯金酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HAuCl4 · aq
CAS號碼:
分子量::
339.79 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
品質
crystallized
濃度
≥48% Au
顏色
yellow
密度
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI 密鑰
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)