重要文件
50047
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-间硝基苯磺酸缩水甘油酯
≥97.0% (GC)
同義詞:
(R)-(-)-环氧乙烷-2-甲醇 3-硝基苯磺酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NO6S
CAS號碼:
分子量::
259.24
Beilstein:
4704458
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
光學活性
[α]20/D −21.5±2°, c = 2% in chloroform
mp
63-66 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
其他說明
用于合成甘油酯的手性结构单元;3-硝基苯磺酸酯基使得该化合物及衍生物更加容易结晶
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4643-4643 (1989)
P.N. Guivisdalsky et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3077-3077 (1989)
J.M. Klunder et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1295-1295 (1989)