重要文件
499919
Sigma-Aldrich
3-甲酸基噻吩-2-硼酸
≥95%
同義詞:
3-甲酰-2-噻吩基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5BO3S
CAS號碼:
分子量::
155.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
mp
330 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1sccc1C=O
InChI
1S/C5H5BO3S/c7-3-4-1-2-10-5(4)6(8)9/h1-3,8-9H
InChI 密鑰
HYXMHAHVUFTVFZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Suzukii-Miyaura 交叉偶合反應廣泛應用於有機化學、聚合物科學和製藥工業。
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.