重要文件
498386
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基苯基碘化锌 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3ZnI
CAS號碼:
分子量::
297.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
1.012 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc([Zn]I)c(C)c1
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-4,6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
NUBYJKRVKZLOBL-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)