重要文件
498165
Sigma-Aldrich
4-O-乙酰基-3,6-二-O-(叔丁基二甲基甲硅烷基)-D-半乳醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H40O5Si2
CAS號碼:
分子量::
416.70
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −41°, c = 1 in chloroform
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)