重要文件
498157
Sigma-Aldrich
3,4-二-O-乙酰基-6-O-(叔丁基二甲基甲硅烷基)-D-半乳醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H28O6Si
CAS號碼:
分子量::
344.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −26°, c = 1.1 in chloroform
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
278 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H28O6Si/c1-11(17)21-13-8-9-19-14(15(13)22-12(2)18)10-20-23(6,7)16(3,4)5/h8-9,13-15H,10H2,1-7H3/t13-,14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
HSYXDFIWVSUKFT-RBSFLKMASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)