重要文件
496979
Sigma-Aldrich
4-O-苄基-L-鼠李醛
98%
同義詞:
4-O-苄基-6-脱氧-L-葡萄烯糖
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H16O3
CAS號碼:
分子量::
220.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −9°, c = 1 in chloroform
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1OC=C[C@H](O)[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3/t10-,12-,13-/m0/s1
InChI 密鑰
ZPIBWTYMFFSTBY-DRZSPHRISA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)