分子量
average Mn ~484
品質等級
包含
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3