重要文件
496499
Sigma-Aldrich
二[4-(乙烯氧基)丁基]己二酸酯
98%
同義詞:
VEctomer® 4060 乙烯醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS號碼:
分子量::
342.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCOC=C
法律資訊
Morflex, Inc. 产品
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)