文件
496111
Sigma-Aldrich
3-丁炔-1-基氯甲酸酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCO2CH2CH2C≡CH
CAS號碼:
分子量::
132.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
1.78 psi ( 20 °C)
化驗
98%
反應適用性
reaction type: click chemistry
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(=O)OCCC#C
InChI
1S/C5H5ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h1H,3-4H2
InChI 密鑰
SFGWUXNQJVLABT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter