化驗
97%
光學活性
[α]22/D +32°, c = 1 in chloroform
mp
135-139 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES 字串
C[C@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](C)[C@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m1/s1
InChI 密鑰
WAQJMWVRZVOTCH-AFXFGAOOSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3