化驗
97%
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
67 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
169.0 °F - closed cup
閃點(°C)
76.11 °C - closed cup