Key Documents
495867
Sigma-Aldrich
4-(甲基氨基)环己酮 2,2-二甲基三亚甲基缩酮 盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H23NO2·HCl
CAS號碼:
分子量::
249.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
229-234 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
SUTDEUGEHVLMEF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-dimethyltrimethylene ketal hydrochloride is also known as N,3,3-trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine hydrochloride (1:1).
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)