文件
495603
Sigma-Aldrich
4-异氰酸基丁酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
OCN(CH2)3CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
157.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)4-3-5-8-6-9/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
GVDRIEURYWMQNO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl 4-isocyanatobutyrate can be synthesized by reacting ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride with phosgene. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.
應用
Ethyl 4-isocyanatobutyrate may be used in the synthesis of 1-(3-ethoxycarbonylpropylcarbamoyl)-5-fluorouracil.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 542-542 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)