Key Documents
493309
Sigma-Aldrich
丙烷-1-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH213CH3
CAS號碼:
分子量::
45.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
蒸汽密度
1.5 (vs air)
蒸汽壓力
8.42 atm ( 21.1 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC[13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1
InChI 密鑰
ATUOYWHBWRKTHZ-OUBTZVSYSA-N
包裝
带 1/4 英寸阳螺纹 NPT 铜质阀的 Sure/Pac™ 气瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用铜质软管接头 Z146811 或铜体微型气流阀 Z513539。
法律資訊
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
校準器
產品號碼
描述
訂價
軟管倒鉤
產品號碼
描述
訂價
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-155.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-104.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)