重要文件
492604
Sigma-Aldrich
氘代乙二醇-d6
99 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
DOCD2CD2OD
CAS號碼:
分子量::
68.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
同位素純度
99 atom % D
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)