文件
492450
Sigma-Aldrich
甲瓦龙酸内酯-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
同義詞:
DL-甲瓦龙酸-1,2-13C2 内酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C4H10O3
CAS號碼:
分子量::
132.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
InChI 密鑰
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
應用
This product may be used as an analytical standard.
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C