重要文件
491683
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
同義詞:
Methyl-13C cyanide-15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH3C15N
CAS號碼:
分子量::
43.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
密度
0.824 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3]C#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,3+1
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-ZKDXJZICSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)