Key Documents
491128
Sigma-Aldrich
1,4-双(三氟甲基)苯-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13C6H4(CF3)2
CAS號碼:
分子量::
220.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
密度
1.419 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
FC(F)(F)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6/c9-7(10,11)5-1-2-6(4-3-5)8(12,13)14/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
PDCBZHHORLHNCZ-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22.00 °C - closed cup