Key Documents
491101
Sigma-Aldrich
1,3-丙二醇-2-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH213CH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
77.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC[13CH2]CO
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1
InChI 密鑰
YPFDHNVEDLHUCE-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)