推薦產品
同位素純度
5 atom % 15N
形狀
solid
分子量
85.04 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChI 密鑰
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges