文件
489565
Sigma-Aldrich
胍-15N3 盐酸盐
98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H215NC(=15NH)15NH2·HCl
CAS號碼:
分子量::
98.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
mp
185-189 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl.[15NH2]C([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
InChI 密鑰
PJJJBBJSCAKJQF-ZNYUTZBJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1