推薦產品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C
應用
environmental
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[H][13C](=O)OCC
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
InChI 密鑰
WBJINCZRORDGAQ-LBPDFUHNSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup