文件
488259
Sigma-Aldrich
溴乙烷-13C2
99 atom % 13C
同義詞:
乙基溴-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH313CH2Br
CAS號碼:
分子量::
110.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.487 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
RDHPKYGYEGBMSE-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-9.4 °F
閃點(°C)
-23 °C