重要文件
487430
Sigma-Aldrich
2-苯氧基苯基异氰酸酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5OC6H4NCO
CAS號碼:
分子量::
211.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
101 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C=Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI 密鑰
KCHQIPPONLLUGU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)