文件
486000
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-15N
98 atom % 15N
同義詞:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-15N, L-Valine-15N, N-Fmoc derivative
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS號碼:
分子量::
340.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
InChI 密鑰
UGNIYGNGCNXHTR-STBUMTBBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3