重要文件
485985
Sigma-Aldrich
L-Serine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH213CH(15NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
107.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[H][13C@]([15NH2])(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1,4+1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-CJQZVISGSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)